Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0028R-CY7
BOSSBS-0028R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0028R-CY7
Anti-GSK3B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
The protein encoded by this gene is a serine-threonine kinase, belonging to the glycogen synthase kinase subfamily. It is involved in energy metabolism, neuronal cell development, and body pattern formation. Polymorphisms in this gene have been implicated in modifying risk of Parkinson disease, and studies in mice show that overexpression of this gene may be relevant to the pathogenesis of Alzheimer disease. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Sep 2009]

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200; IF(ICC)(1:50-200

Type: Primary
Antigen: GSK-3 Beta CT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité