Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-0086R-A680
BOSSBS-0086R-A680EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0086R-A680
Anti-TGFB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Multifunctional protein that controls proliferation, differentiation and other functions in many cell types. Many cells synthesise TGFB1 and have specific receptors for it. It positively and negatively regulates many other growth factors. It plays an important role in bone remodelling as it is a potent stimulator of osteoblastic bone formation, causing chemotaxis, proliferation and differentiation in committed osteoblasts.

Type: Primary
Antigen: TGF beta 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 351-390/390
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Rabbit, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité