Anti-MUC16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Fournisseur: Bioss
BS-0091R-CY5.5
BOSSBS-0091R-CY5.5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0091R-CY5.5
Anti-MUC16 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5.5®)
Anticorps
Thought to provide a protective, lubricating barrier against particles and infectious agents at mucosal surfaces.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: MUC16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5.5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité