Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FLT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0170R-CY3
BOSSBS-0170R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0170R-CY3
Anti-FLT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as a cell-surface receptor for VEGFA, VEGFB and PGF, and plays an essential role in the development of embryonic vasculature, the regulation of angiogenesis, cell survival, cell migration, macrophage function, chemotaxis, and cancer cell invasion. May play an essential role as a negative regulator of embryonic angiogenesis by inhibiting excessive proliferation of endothelial cells. Can promote endothelial cell proliferation, survival and angiogenesis in adulthood. Its function in promoting cell proliferation seems to be cell-type specific. Promotes PGF-mediated proliferation of endothelial cells, and proliferation of some types of cancer cells, but does not promote proliferation of normal fibroblasts. Has very high affinity for VEGFA and relatively low protein kinase activity; may function as a negative regulator of VEGFA signaling by limiting the amount of free VEGFA and preventing its binding to KDR. Modulates KDR signaling by forming heterodimers with KDR. Ligand binding leads to the activation of several signaling cascades. Activation of PLCG leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate and the activation of protein kinase C. Mediates phosphorylation of PIK3R1, the regulatory subunit of phosphatidylinositol 3-kinase, leading to the activation of phosphatidylinositol kinase and the downstream signaling pathway. Mediates activation of MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 and the MAP kinase signaling pathway, as well as of the AKT1 signaling pathway. Phosphorylates SRC, YES1 and PLCG, and may also phosphorylate CBL. Promotes phosphorylation of AKT1 and PTK2/FAK1 (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: VEGFR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité