Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IRS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-0186R-CY3
BOSSBS-0186R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0186R-CY3
Anti-IRS3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The family of insulin receptor substrates (IRSs) has been reported to play important roles for signal transduction of various hormones. Four members of the IRS family have been described. Each IRS is believed to have different functions; however, the distinct physiological roles of each IRS are unclear. IRS-1 may mediate the control of various cellular processes by insulin. When phosphorylated by the insulin receptor binds specifically to various cellular proteins containing SH2 domains such as phosphatidylinositol 3-kinase p85 subunit or GRB2.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: IRS3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité