Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PDGFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0196R-CY7
BOSSBS-0196R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0196R-CY7
Anti-PDGFA Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Growth factor that plays an essential role in the regulation of embryonic development, cell proliferation, cell migration, survival and chemotaxis. Potent mitogen for cells of mesenchymal origin. Required for normal lung alveolar septum formation during embryogenesis, normal development of the gastrointestinal tract, normal development of Leydig cells and spermatogenesis. Required for normal oligodendrocyte development and normal myelination in the spinal cord and cerebellum. Plays an important role in wound healing. Signaling is modulated by the formation of heterodimers with PDGFB (By similarity).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PDGFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité