Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GHRH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-0205R-CY7
BOSSBS-0205R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0205R-CY7
Anti-GHRH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
GHRF encoded by this gene belongs to the glucagon family and is a preproprotein that is produced in the hypothalamus. The preproprotein is cleaved to form a 44 aa factor, also called somatocrinin, that acts to stimulate growth hormone release from the pituitary. Variant receptors for somatocrinin have been found in several types of tumors, and antagonists of these receptors can inhibit the growth of the tumors. Defects in this gene are a cause of dwarfism, while hypersecretion of the encoded protein is a cause of gigantism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GHRH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité