Anti-EXPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-0243R-CY7
BOSSBS-0243R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0243R-CY7
Anti-EXPB2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
beta-expansin (EXBP2) may cause loosening and extension of plant cell walls by disrupting noncovalent bonding between cellulose microfibrils and matrix glucans. No enzymatic activity has been found Subcellular Location at Cell-wall bound. Belongs to the expansin family.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: EXPB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Plant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité