Anti-CKLFSF2 isoform 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Bioss
BS-0265R
BOSSBS-0265REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0265R
Anti-CKLFSF2 isoform 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)
Type: Primary
Antigen: CKLFSF2 isoform 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité