Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PADI4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-0318R-FITC
BOSSBS-0318R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0318R-FITC
Anti-PADI4 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
PADI4 (peptidyl arginine deiminase, type IV) catalyzes the deimination of arginine residues of proteins. Down-regulates histone H3 and H4 arginine methylation, both by preventing arginine methylation by CARM1 and HRMT1L2/PRMT1 and by converting methylarginine to citrulline. subcellular location at cytoplasmic granules. Belongs to the protein arginine deiminase family. This gene may play a role in granulocyte and macrophage development leading to inflammation and immune response.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: PADI4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité