Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C5a anaphylatoxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0324R-A750
BOSSBS-0324R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0324R-A750
Anti-C5a anaphylatoxin Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Activation of C5 by a C5 convertase initiates the spontaneous assembly of the late complement components, C5-C9, into the membrane attack complex. C5b has a transient binding site for C6. The C5b-C6 complex is the foundation upon which the lytic complex is assembled. Derived from proteolytic degradation of complement C5, C5 anaphylatoxin is a mediator of local inflammatory process. Binding to the receptor C5AR1 induces a variety of responses including intracellular calcium release, contraction of smooth muscle, increased vascular permeability, and histamine release from mast cells and basophilic leukocytes. C5a is also a potent chemokine which stimulates the locomotion of polymorphonuclear leukocytes and directs their migration toward sites of inflammation.

Type: Primary
Antigen: C5a anaphylatoxin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 701-755/1680
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité