Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rabbit IgM Mouse Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0369M
BOSSBS-0369MEA 186 EUR InStock
BOSSBS-0369M
Anti-Rabbit IgM Mouse Polyclonal Antibody
Anticorps
Immunoglobulin IgM normally constitutes about 10% of serum immunoglobulins. IgM antibody is prominent in early immune responses to most antigens and is largely confined to plasma due to it's large size. Monomeric IgM is expressed as a membrane bound antibody on the surface of B cells and as a pentamer when secreted by plasma cells.

Type: Secondary
Antigen:
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Public Immunogen Range:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité