Anti-PIBF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0420R-CY3
BOSSBS-0420R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0420R-CY3
Anti-PIBF1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Mediator of progesterone that by acting on the phospholipase A2 enzyme interferes with arachidonic acid metabolism, induces a Th2 biased immune response, and by controlling NK activity exerts an anti-abortive effect.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: PIBF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité