Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF11B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-0431R-CY5
BOSSBS-0431R-CY5EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0431R-CY5
Anti-TNFRSF11B Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Acts as decoy receptor for TNFSF11/RANKL and thereby neutralizes its function in osteoclastogenesis. Inhibits the activation of osteoclasts and promotes osteoclast apoptosis in vitro. Bone homeostasis seems to depend on the local ratio between TNFSF11 and TNFRSF11B. May also play a role in preventing arterial calcification. May act as decoy receptor for TNFSF1/TRAIL and protect against apoptosis. TNFSF1/TRAIL binding blocks the inhibition of osteoclastogenesis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TNFRSF11B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité