Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0463R-A750
BOSSBS-0463R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0463R-A750
Anti-MMP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The matrix metalloproteinases (MMPs) are a family of at least eighteen secreted and membrane bound zincendopeptidases. Collectively, these enzymes can degrade all the components of the extracellular matrix, including fibrillar and non fibrillar collagens, fibronectin, laminin and basement membrane glycoproteins. In general, a signal peptide, a propeptide, and a catalytic domain containing the highly conserved zinc binding site characterizes the structure of the MMPs. In addition, fibronectin like repeats, a hinge region, and a C terminal hemopexin like domain allow categorization of MMPs into the collagenase, gelatinase, stomelysin and membrane type MMP subfamilies. All MMPs are synthesised as proenzymes, and most of them are secreted from the cells as proenzymes. Thus, the activation of these proenzymes is a critical step that leads to extracellular matrix breakdown. MMPs are considered to play an important role in wound healing, apoptosis, bone elongation, embryo development, uterine involution, angiogenesis and tissue remodelling, and in diseases such as multiple sclerosis, Alzheimer's, malignant gliomas, lupus, arthritis, periodontis, glumerulonephritis, atherosclerosis, tissue ulceration, and in cancer cell invasion and metastasis.

Type: Primary
Antigen: MMP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-464/464
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité