Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MAPK8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-0501R-A555
BOSSBS-0501R-A555EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0501R-A555
Anti-MAPK8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
JNK1(MAPK8) is a member of the MAP kinase family. MAP kinases act as an integration point for multiple biochemical signals, and are involved in a wide variety of cellular processes such as proliferation, differentiation, transcription regulation and development. This kinase is activated by various cell stimuli, and targets specific transcription factors, and thus mediates immediate-early gene expression in response to cell stimuli. The activation of this kinase by tumor-necrosis factor alpha (TNF-alpha) is found to be required for TNF-alpha induced apoptosis. This kinase is also involved in UV radiation induced apoptosis, which is thought to be related to cytochrome c-mediated cell death pathway. Studies of the mouse counterpart of this gene suggested that this kinase play a key role in T cell proliferation, apoptosis and differentiation. Four alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported.JNK1 is activated by threonine and tyrosine phosphorylation by either of two dual specificity kinases, MAP2K4 and MAP2K7. The JNK pathway is critically involved in diabetes and levels are abnormally elevated in obesity. The cell-permeable JNK inhibitory peptide may have promise as a therapeutic agent for diabetes.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: MAPK8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité