Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FGFR4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0676R-HRP
BOSSBS-0676R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-0676R-HRP
Anti-FGFR4 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Tyrosine-protein kinase that acts as cell-surface receptor for fibroblast growth factors and plays a role in the regulation of cell proliferation, differentiation and migration, and in regulation of lipid metabolism, bile acid biosynthesis, glucose uptake, vitamin D metabolism and phosphate homeostasis. Required for normal down-regulation of the expression of CYP7A1, the rate-limiting enzyme in bile acid synthesis, in response to FGF19. Phosphorylates PLCG1 and FRS2. Ligand binding leads to the activation of several signaling cascades. Activation of PLCG1 leads to the production of the cellular signaling molecules diacylglycerol and inositol 1,4,5-trisphosphate. Phosphorylation of FRS2 triggers recruitment of GRB2, GAB1, PIK3R1 and SOS1, and mediates activation of RAS, MAPK1/ERK2, MAPK3/ERK1 and the MAP kinase signaling pathway, as well as of the AKT1 signaling pathway. Promotes SRC-dependent phosphorylation of the matrix protease MMP14 and its lysosomal degradation. FGFR4 signaling is down-regulated by receptor internalization and degradation; MMP14 promotes internalization and degradation of FGFR4. Mutations that lead to constitutive kinase activation or impair normal FGFR4 inactivation lead to aberrant signaling.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: FGFR4/CD334
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité