Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-INSR Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-0681R-HRP
BOSSBS-0681R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-0681R-HRP
Anti-INSR Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Receptor tyrosine kinase which mediates the pleiotropic actions of insulin. Binding of insulin leads to phosphorylation of several intracellular substrates, including, insulin receptor substrates (IRS1, 2, 3, 4), SHC, GAB1, CBL and other signaling intermediates. Each of these phosphorylated proteins serve as docking proteins for other signaling proteins that contain Src-homology-2 domains (SH2 domain) that specifically recognize different phosphotyrosines residues, including the p85 regulatory subunit of PI3K and SHP2. Phosphorylation of IRSs proteins lead to the activation of two main signaling pathways: the PI3K-AKT/PKB pathway, which is responsible for most of the metabolic actions of insulin, and the Ras-MAPK pathway, which regulates expression of some genes and cooperates with the PI3K pathway to control cell growth and differentiation. Binding of the SH2 domains of PI3K to phosphotyrosines on IRS1 leads to the activation of PI3K and the generation of phosphatidylinositol-(3, 4, 5)-triphosphate (PIP3), a lipid second messenger, which activates several PIP3-dependent serine/threonine kinases, such as PDPK1 and subsequently AKT/PKB. The net effect of this pathway is to produce a translocation of the glucose transporter SLC2A4/GLUT4 from cytoplasmic vesicles to the cell membrane to facilitate glucose transport. Moreover, upon insulin stimulation, activated AKT/PKB is responsible for: anti-apoptotic effect of insulin by inducing phosphorylation of BAD; regulates the expression of gluconeogenic and lipogenic enzymes by controlling the activity of the winged helix or forkhead (FOX) class of transcription factors. Another pathway regulated by PI3K-AKT/PKB activation is mTORC1 signaling pathway which regulates cell growth and metabolism and integrates signals from insulin. AKT mediates insulin-stimulated protein synthesis by phosphorylating TSC2 thereby activating mTORC1 pathway.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: INSR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité