Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SPIN1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-0724R
BOSSBS-0724REA 719 EUR InStock
BOSSBS-0724R
Anti-SPIN1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Chromatin reader that specifically recognizes and binds histone H3 both trimethylated at 'Lys-4' and asymmetrically dimethylated at 'Arg-8' (H3K4me3 and H3R8me2a) and acts as an activator of Wnt signaling pathway dowstream of PRMT2. In case of cancer, promotes cell cancer proliferation via activation of the Wnt signaling pathway (PubMed:24589551). Overexpression induces metaphase arrest and chromosomal instability. Localizes to active rDNA loci and promotes the expression of rRNA genes (PubMed:21960006). May play a role in cell-cycle regulation during the transition from gamete to embryo. Involved in oocyte meiotic resumption, a process that takes place before ovulation to resume meiosis of oocytes blocked in prophase I: may act by regulating maternal transcripts to control meiotic resumption.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SPIN1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité