Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIF-1 Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-0737R-A750
BOSSBS-0737R-A750EA 899 EUR InStock
BOSSBS-0737R-A750
Anti-HIF-1 Alpha Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Functions as a master transcriptional regulator of the adaptive response to hypoxia. Under hypoxic conditions, activates the transcription of over 4 genes, including erythropoietin, glucose transporters, glycolytic enzymes, vascular endothelial growth factor, HILPDA, and other genes whose protein products increase oxygen delivery or facilitate metabolic adaptation to hypoxia. Plays an essential role in embryonic vascularization, tumor angiogenesis and pathophysiology of ischemic disease. Binds to core DNA sequence 5'-[AG]CGTG-3' within the hypoxia response element (HRE) of target gene promoters. Activation requires recruitment of transcriptional coactivators such as CREBPB and EP3. Activity is enhanced by interaction with both, NCOA1 or NCOA2. Interaction with redox regulatory protein APEX seems to activate CTAD and potentiates activation by NCOA1 and CREBBP. Involved in the axonal distribution and transport of mitochondria in neurons during hypoxia.

Type: Primary
Antigen: HIF-1 Alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 341-450/826
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit, Others

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité