Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KISS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-0749R-A647
BOSSBS-0749R-A647EA 901 EUR InStock
BOSSBS-0749R-A647
Anti-KISS1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Metastasis suppressor protein in malignant melanomas and in some breast cancers. May regulate events downstream of cell-matrix adhesion, perhaps involving cytoskeletal reorganization. Generates a C-terminally amidated peptide, metastin which functions as the endogenous ligand of the G-protein coupled receptor GPR54. Activation of the receptor inhibits cell proliferation and cell migration, key characteristics of tumor metastasis. Kp-1 is a decapeptide derived from the primary translation product, isolated in conditioned medium of first trimester trophoblast. Kp-1, but not other kisspeptins, increased intracellular Ca(2+) levels in isolated first trimester trophoblasts. Kp-1 is a paracrine/endocrine regulator in fine-tuning trophoblast invasion generated by the trophoblast itself. The receptor is also essential for normal gonadotropin-released hormone physiology and for puberty. The hypothalamic KiSS1/GPR54 system is a pivotal factor in central regulation of the gonadotropic axis at puberty and in adulthood.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KISS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité