Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMACR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-0840R-A488
BOSSBS-0840R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0840R-A488
Anti-AMACR Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
alpha-methylacyl-CoA racemase(AMACR/P504S) is Prostate-specific antigen (PSA) screening for prostate cancer is now widespread in the United States among men of all ages. However PSA has limited specificity because benign disease, including prostatic enlargement and inflammation, can increase PSA levels. Thus, a more specific prostate cancer markers is needed. One such potential marker is AMACR, an enzyme that is involved in peroxisomal beta-oxidation of dietary branched-chain fatty acids. Recent studies have shown that, compared with expression in normal or benign prostate epithelium, AMACR is consistently overexpressed in prostate cancer epithelium, making it a specific marker for cancer cells within the prostate gland. Furthermore, overexpression of AMACR may increase the risk of prostate cancer because its expression is increased in premalignant lesions (prostatic intraepithelial neoplasia).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AMACR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité