Anti-BCHE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-0987R-CY3
BOSSBS-0987R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-0987R-CY3
Anti-BCHE Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Esterase with broad substrate specificity. Contributes to the inactivation of the neurotransmitter acetylcholine. Can degrade neurotoxic organophosphate esters.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: BCHE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité