Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IBDV Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10050R
BOSSBS-10050REA 719 EUR InStock
BOSSBS-10050R
Anti-IBDV Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Infectious bursal disease (IBD) is caused by infectious bursal disease virus (IBDV) an avian Birnavirus first described in the USA near the town of Gumboro Delaware and thus the disease is also known as Gumboro disease. There are 3 recognized pathogenic types of IBDV; classic virulent (cvIBDV), sub-clinical (scIBDV), and very virulent (vvIBDV). All three pathogenic types of IBDV cause immune suppression which leads to secondary infections and a failure to produce an immune response to vaccines. The cvIBDV typically cause a high morbidity and low mortality disease while the scIBDV cause very little morbidity and no mortality. The vvIBDV cause an acute disease in chickens characterized by high morbidity and high mortality.

IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: IBDV
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Virus

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité