Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KNDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-10056R-A350
BOSSBS-10056R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10056R-A350
Anti-KNDC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
KNDC1 is a 1,749 amino acid protein that contains two KIND domains and an N-terminal Ras-GEF domain. Expressed in the cerebral cortex, KNDC1 is a likely guanine nucleotide exchange factor (GEF). Existing as six alternatively spliced isoforms, the gene encoding KNDC1 maps to human chromosome 10q26.3 and mouse chromosome 7 F4. Spanning nearly 135 million base pairs, chromosome 10 makes up approximately 4.5% of total DNA in cells and encodes nearly 1,200 genes. Several protein-coding genes, including those that encode for chemokines, cadherins, excision repair proteins, early growth response factors (Egrs) and fibroblast growth receptors (FGFRs), are located on chromosome 10. Defects in some of the genes that map to chromosome 10 are associated with Charcot-Marie Tooth disease, Jackson-Weiss syndrome, Usher syndrome, nonsyndromatic deafness, Wolman’s syndrome, Cowden syndrome, multiple endocrine neoplasia type 2 and porphyria.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: KNDC1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité