Anti-DRD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-1007R-CY7
BOSSBS-1007R-CY7EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1007R-CY7
Anti-DRD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
Dopamine receptor whose activity is mediated by G proteins which activate adenylyl cyclase.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: DRD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité