Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GP130 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-10122R-FITC
BOSSBS-10122R-FITCEA 921 EUR InStock
BOSSBS-10122R-FITC
Anti-GP130 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
CD130 is a signal transducer shared by many cytokines, including interleukin 6 (IL6), ciliary neurotrophic factor (CNTF), leukemia inhibitory factor (LIF), and oncostatin M (OSM). This protein functions as a part of the cytokine receptor complex. The activation of this protein is dependent upon the binding of cytokines to their receptors. vIL6, a protein related to IL6 and encoded by the Kaposi sarcoma-associated herpesvirus, can bypass the interleukin 6 receptor (IL6R) and directly activate this protein. Knockout studies in mice suggested a critical role of the gene encoding this protein in regulating myocyte apoptosis. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been described.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: gp130
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité