Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYNGAP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-10392R
BOSSBS-10392REA 637 EUR InStock
BOSSBS-10392R
Anti-SYNGAP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The PSD-95/SAP 90 family of proteins, which are known to bind to and cluster various membrane proteins, are involved in the organization of synaptic structure. SynGAP (for synaptic GTPase activating protein), a novel synaptic RasGAP, is a brain-specific protein abundant in the cortex, hippocampus and olfactory bulb. SynGAP interacts with all three PDZ domains within PSD-95/ SAP 90 proteins. It represents one of three classes of mammalian RasGAPs and is specifically localized to excitatory synapses possessing NMDA receptors. SynGAP may be involved in the regulation of BDNF as well as Ras signaling. Its activity is inhibited by phosphorylation by CaMKII, which could result in the activation of the MAP kinase pathway.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: SYNGAP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité