Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NK Thr230 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-10401R-A680
BOSSBS-10401R-A680EA 1350 EUR InStock
BOSSBS-10401R-A680
Anti-NK Thr230 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
This gene encodes a protein that interacts with the forkhead-associated domain of the Ki-67 antigen. The encoded protein may bind RNA and may play a role in mitosis and cell cycle progression. Multiple pseudogenes exist on chromosomes 5, 10, 12, 15, and 19.

Type: Primary
Antigen: NK Thr230
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité