Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-P110D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-10656R-A647
BOSSBS-10656R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-10656R-A647
Anti-P110D Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Phosphoinositide-3-kinase (PI3K) that phosphorylates PftdIns(4,5)P2 (Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate) to generate phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate (PIP3). PIP3 plays a key role by recruiting PH domain-containing proteins to the membrane, including AKT1 and PDPK1, activating signaling cascades involved in cell growth, survival, proliferation, motility and morphology. Mediates immune responses. Plays a role in B-cell development, proliferation, migration, and function. Required for B-cell receptor (BCR) signaling. Mediates B-cell proliferation response to anti-IgM, anti-CD40 and IL4 stimulation. Promotes cytokine production in response to TLR4 and TLR9. Required for antibody class switch mediated by TLR9. Involved in the antigen presentation function of B-cells. Involved in B-cell chemotaxis in response to CXCL13 and sphingosine 1-phosphate (S1P). Required for proliferation, signaling and cytokine production of naive, effector and memory T-cells. Required for T-cell receptor (TCR) signaling. Mediates TCR signaling events at the immune synapse. Activation by TCR leads to antigen-dependent memory T-cell migration and retention to antigenic tissues. Together with PIK3CG participates in T-cell development. Contributes to T-helper cell expansion and differentiation. Required for T-cell migration mediated by homing receptors SELL/CD62L, CCR7 and S1PR1 and antigen dependent recruitment of T-cells. Together with PIK3CG is involved in natural killer (NK) cell development and migration towards the sites of inflammation. Participates in NK cell receptor activation. Have a role in NK cell maturation and cytokine production. Together with PIK3CG is involved in neutrophil chemotaxis and extravasation. Together with PIK3CG participates in neutrophil respiratory burst. Have important roles in mast-cell development and mast cell mediated allergic response. Involved in stem cell factor (SCF)-mediated proliferation, adhesion and migration.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: P110D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité