Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRIPT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11021R-A647
BOSSBS-11021R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11021R-A647
Anti-CRIPT Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The PSD-95/SAP 90 family of proteins, which are known to bind to and cluster various membrane proteins, are involved in the organization of synaptic structure. These proteins are physically and functionally linked to cytoskeletal and/or signaling proteins. CRIPT (for cysteine-rich interactor of PDZ three), a novel postsynaptic protein, binds specifically to the PDZ3 domain of PSD-95/SAP 90. CRIPT induces the recruitment of PSD-95/SAP 90 to microtubules, and it has been shown to bind directly to microtubules, indicating that it may be responsible for cytoskeletal anchoring of PSD-95/SAP 90. CRIPT is widely expressed outside of the brain and is highly conserved from animals to plants suggesting a wider role in regulating cytoskeleton-membrane associations.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CRIPT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité