Anti-APBA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Fournisseur: Bioss
BS-11058R-CY7
BOSSBS-11058R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11058R-CY7
Anti-APBA3 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
May modulate processing of the beta-amyloid precursor protein (APP) and hence formation of beta-APP. May enhance the activity of HIF1A in macrophages by inhibiting the activity of HIF1AN (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: APBA3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité