Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PKP2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11063R
BOSSBS-11063REA 746 EUR InStock
BOSSBS-11063R
Anti-PKP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Plakophilins 1, 2, 3 and 4 (PKP1-4) influence development and participate in linking cadherins to cytoskeletal intermediate filaments. Plakophilins 1-4 contain arm-repeat (armadillo) domains, and localize to nuclei and cell desmosomes (cell-cell junctions found in suprabasal layers of stratifying epithelia that undergo mechanical stress). Plakophilin-1 mediates increases in desmosomal protein content, desmosome assembly, and regulation of cell migration. Plakophilin-2 is important for desmosome assembly and is an essential morphogenic factor and architectural component of the heart. Plakophilin-3 plays a role in both desmosome-dependent adhesion and signaling pathways. Plakophilin-4 is a component of desmosomal adhesion plaques that regulates junctional plaque organization and cadherin function.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100 to 1000; IHC-P: 1:100 to 500; IF(IHC-P): 1:50 to 200.

Type: Primary
Antigen: PKP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité