Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NCAM2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11094R-HRP
BOSSBS-11094R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-11094R-HRP
Anti-NCAM2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
NCAM2 is an 837 amino acid protein encoded by the human gene NCAM2. NCAM2 contains five immunoglobulin-like domains, two Fibronectin type III domains, a transmembrane domain and a cytoplasmic domain. The gene is expressed most strongly in human adult and fetal brain. NCAM2 is a member of the neural cell adhesion molecule (NCAM) family. NCAMs are closely related cell surface glycoproteins involved in cell to cell interactions during growth and are thought to play an important role in embryogenesis and development. NCAM2 is a considered a good candidate for involvement in certain Down syndrome phenotypes because a slight overexpression of NCAMs increases many-fold the homotypic adhesion properties of cells. Stat5 regulates NCAM2 in vivo by binding to the NCAM2 intron in the NKL natural killer cell line; this binding is induced by cytokines that activate Stat5. Neither Stat1 nor Stat3 bind to this region, despite sharing a consensus binding sequence with Stat5.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: NCAM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité