Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FABP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11283R-A647
BOSSBS-11283R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11283R-A647
Anti-FABP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Fatty acid-binding proteins, designated FABPs, are a family of homologous cytoplasmic proteins that are expressed in a highly tissue-specific manner and play an integral role in the balance between lipid and carbohydrate metabolism. FABPs mediate fatty acid (FA) and/or hydrophobic ligand uptake, transport and targeting within their respective tissues. The mechanisms underlying these actions can give rise to both passive diffusional uptake and protein-mediated transmembrane transport of FAs. FABPs are expressed in adipocytes (A-FABP), brain (B-FABP), epidermis (E-FABP, also designated psoriasis-associated FABP or PA-FABP), muscle and heart (H-FABP, also designated mammary-derived growth inhibitor or MDGI), intestine (I-FABP), liver (L-FABP), myelin (M-FABP) and testis (T-FABP). MDGI is highly expressed in the myocardium, skeletal and smooth muscle fibers, lipid and/or steroid synthesizing cells and terminally differentiated epithelia of the respiratory, intestinal and urogenital tracts.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FABP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité