Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SAPAP3/PSD95BP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11316R-A750
BOSSBS-11316R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11316R-A750
Anti-SAPAP3/PSD95BP3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Members of the postsynaptic density-95 (PSD-95)/SAP90 family of membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) proteins function as multimodular scaffolds that organize protein-Signalling complexes at neuronal synapses. SAPAP3 (PSD-95/SAP90-binding protein 3), also known as DLGAP3 (disks large-associated protein 3) or DAP3, is a 979 amino acid protein that belongs to the SAPAP family of PSD-95/SAP90-associated proteins. localised to the cell junction, as well as to the peripheral membrane and the cell synapse, SAPAP3 is thought to play a role in the organization of neuronal cell Signalling and synapses, and may also function as an adaptor protein, possibly linking ion channels with the cytoskeleton.

Type: Primary
Antigen: SAPAP3/PSD95BP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 201-300/979
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité