Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cpt1c Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11416R-A750
BOSSBS-11416R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11416R-A750
Anti-Cpt1c Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Cpt1 family of proteins are outer mitochondrial membrane proteins that regulate the entry into, and oxidation of fatty acids by, mitochondria. Malonyl-CoA, an intermediate in fatty acid synthesis, has been implicated as a regulatory component of the energy sensing system that feeds into hypothalmic neurons to impart energy homeostasis. Malonyl-CoA levels in the hypothalamus are dynamically regulated by fasting and feeding, altering subsequent feeding behavior. Cpt1c, the brain-specific carnitine O-palmitoyltransferase 1, is thought to relay information about malonyl-CoA levels in hypothalamic neurons that express orexigenic and anorexigenic neuropeptides that regulate food intake and peripheral energy expenditure. Unlike other Cpt1 proteins, Cpt1c binds Malonyl-CoA but does not catalyse the transfer of the malonyl group from CoA to carnitine.

Type: Primary
Antigen: Cpt1c
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 121-170/803
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité