Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-STAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-1142R-A488
BOSSBS-1142R-A488EA 901 EUR InStock
BOSSBS-1142R-A488
Anti-STAT5 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Carries out a dual function: signal transduction and activation of transcription. Mediates cellular responses to the cytokine KITLG/SCF and other growth factors. Mediates cellular responses to ERBB4. May mediate cellular responses to activated FGFR1, FGFR2, FGFR3 and FGFR4. Binds to the GAS element and activates PRL-induced transcription. Regulates the expression of milk proteins during lactation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: STAT5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité