Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RGMA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11473R
BOSSBS-11473REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11473R
Anti-RGMA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Member of the repulsive guidance molecule (RGM) family that performs several functions in the developing and adult nervous system. Regulates cephalic neural tube closure, inhibits neurite outgrowth and cortical neuron branching, and the formation of mature synapses. Binding to its receptor NEO1/neogenin induces activation of RHOA-ROCK1/Rho-kinase signaling pathway through UNC5B-ARHGEF12/LARG-PTK2/FAK1 cascade, leading to collapse of the neuronal growth cone and neurite outgrowth inhibition. Furthermore, RGMA binding to NEO1/neogenin leads to HRAS inactivation by influencing HRAS-PTK2/FAK1-AKT1 pathway. It also functions as a bone morphogenetic protein (BMP) coreceptor that may signal through SMAD1, SMAD5, and SMAD8.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RGMA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité