Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VAX2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11497R
BOSSBS-11497REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11497R
Anti-VAX2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VAX2 is a 290 amino acid homeobox protein that plays a crucial role in development of the eye, particularly in the specification of the ventral optic vesicle and in establishment of a correct dorsoventral pattern. VAX2 acts as a transcription factor with VAX1 to cooperatively regulate retinal differentiation, neuroepithelial cell proliferation and axial polarization in the retina. Together, VAX1 and VAX2 repress transcription of Pax-6, a strong inducer of retinal development. VAX1 and VAX2 localize to the nucleus and contain one homeobox DNA-binding domain each.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: VAX2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité