Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11555R-A647
BOSSBS-11555R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11555R-A647
Anti-FOXB1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The Forkhead-box (FOX) genes comprise a superfamily of at least 43 members that encode proteins which are involved in transcriptional regulation and may be associated with the pathogenesis of various cancers. FOXB1 (forkhead box B1), also known as FKH5 or HFKH-5, and FOXB2 (forkhead box B2) are members of the FOX family and each contain one forkhead DNA-binding domain. Both FOXB1 and FOXB2 localize to the nucleus where they are thought to function as transcription factors that can bind to DNA via their forkhead domains. In mice, defects in the gene encoding FOXB1 are associated with retarded development of the central nervous system (CNS), suggesting that FOXB1 may play a role in CNS organization and function.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FOXB1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité