Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RAPGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11581R
BOSSBS-11581REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11581R
Anti-RAPGEF2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PDZ-GEF1 is a 1,499 amino acid cell membrane protein that functions as a guanine nucleotide exchange factor for Rap 1A, Rap 1B and Rap 2B GTPases. Expressed at highest levels in brain, PDZ-GEF1 is found at low levels in placenta, heart, lung and kidney, and undergoes post-translational phosphorylation following DNA damage. PDZ-GEF1 interacts with MAGI-2 and contains one Ras-GEF domain, a Ras-associating domain, one PDZ (DHR) domain, a single N-terminal Ras-GEF domain and a cyclic nucleotide-binding domain. The gene encoding PDZ-GEF1 maps to human chromosome 4q32.1.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: RAPGEF2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité