Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CNTN4 + CNTN6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-11636R-CY3
BOSSBS-11636R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11636R-CY3
Anti-CNTN4 + CNTN6 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Contactins mediate cell surface interactions during nervous system development. Participates in oligodendrocytes generation by acting as a ligand of NOTCH1. Its association with NOTCH1 promotes NOTCH1 activation through the released notch intracellular domain (NICD) and subsequent translocation to the nucleus. Involved in motor coordination. Tissue specificity: Expressed in nervous system. Highly expressed in cerebellum. Expressed at intermediate level in thalamus, subthalamic nucleus. Weakly expressed in corpus callosum, caudate nucleus and spinal cord. Similarity: Belongs to the immunoglobulin superfamily. Contactin family. Contains 4 fibronectin type-III domains. Contains 6 Ig-like C2-type (immunoglobulin-like) domains.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Contactin 4 + 6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité