Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LZIC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11638R
BOSSBS-11638REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11638R
Anti-LZIC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LZIC is a 190 amino acid protein that belongs to the CTNNBIP1 family. Ubiquitously expressed, LZIC is found at highest levels in kidney and is upregulated in a few gastric carcinomas. The gene encoding LZIC maps to human chromosome 1, which spans 260 million base pairs, contains over 3,000 genes and comprises nearly 8% of the human genome. Chromosome 1 houses a large number of disease-associated genes, including those that are involved in familial adenomatous polyposis, Stickler syndrome, Parkinson’s disease, Gaucher disease, schizophrenia and Usher syndrome. Aberrations in chromosome 1 are found in a variety of cancers, including head and neck cancer, malignant melanoma and multiple myeloma.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: LZIC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité