Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ACAN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-11655R-HRP
BOSSBS-11655R-HRPEA 901 EUR InStock
BOSSBS-11655R-HRP
Anti-ACAN Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The large chondroitin sulfate proteoglycan, aggrecan, is the predominant proteoglycan present in cartilage. Aggrecan is a member of the chondroitin sulphate proteoglycan family, which also includes versican/PG-M, neurocan and brevican. Aggrecan is a complex multidomain macromolecule that undergoes extensive processing and post-translational modification. Aggrecan in cartilage forms aggregates with hyaluronan and link protein, embedded in a collagen network. Aggrecan accounts for the compressive stiffness and resilience of the hyaline cartilage. Many forms of inflammatory arthritis are shown to be accompanied with aggrecan degradation and loss from the cartilage. Brevican is a brain proteoglycan of the aggrecan/versican/neurocan family. In the adult brain, the brevican core protein undergoes proteolytic cleavage and exists as a full-length form a carboxy-terminal fragment and an amino-terminal fragment.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: ACAN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité