Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HAP40/F8a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-11696R-A750
BOSSBS-11696R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-11696R-A750
Anti-HAP40/F8a Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The Huntingtin protein contains a polyglutamine region, which leads to Huntingtin's disease (HD) when the number of glutamine repeats exceeds thirty-five. The mutated Huntingtin protein acts within the nucleus to induce neurodegeneration by a cell-specific apoptotic mechanism. The loss of activity of the Huntingtin protein may be contributed to abnormal interactions between the mutant protein and other associated cellular proteins. Huntingtin interacts with a variety of proteins including HAP1, glyceraldehyde phosphate dehydrogenase (GAPDH), HAP40, Rab5 and HIP1. HAP40 mediates the recruitment of Huntingtin by Rab5 onto early endosomes. Specifically, this complex regulates endosome motility, which may be a key event of the pathogenetic process leading to neurodegeneration in HD.

Type: Primary
Antigen: HAP40/F8a
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 2-80/371
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité