Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CKAP1/TBCB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-11713R-A647
BOSSBS-11713R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11713R-A647
Anti-CKAP1/TBCB Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Microtubules, the primary component of the cytoskeletal network, are highly dynamic structures composed of Alpha/Beta Tubulin heterodimers. Biosynthesis of functional microtubules involve the participation of several chaperones, termed Tubulin folding cofactors A (TBCA), B (TBCB), D (TBCD), E (TBCE) and C (TBCC), that act on folding intermediates downstream of the cytosolic chaperon, alternatively named TCP. TBCB (tubulin folding cofactor B), also known as CG22, CKAP1 or CKAPI, is a 244 amino acid cytoplasmic protein containing one CAP-Gly domain and in widely expressed. TBCB is involved in the regulation of tubulin heterodimer dissociation and may function as a negative regulator of axonal growth.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: CKAP1/TBCB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité