Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Doppel/DPL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-11732R-A555
BOSSBS-11732R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11732R-A555
Anti-Doppel/DPL Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Prion diseases or transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) are manifested as genetic, infectious or sporadic, lethal neurodegenerative disorders involving alterations of the prion protein (PrP). Infectious PrPSc is highly expressed in the brain of animals affected by TSEs, including scrapie in sheep, BSE in cattle, and Cruetzfeldt-Jacob disease in humans. The PRND gene locus, located on human chromosome 20p, encodes for the doppel protein (Dpl), which exhibits approximately 25% sequence homology with PrP. Dpl is characterized by an alpha-helical conformation, intramolecular disulfide bonds, and two N-linked oligosaccharides, and it is presented on the cell surface by a glycosylphosphatidylinositol anchor. Dpl is highly expressed in adult testis and heart and is detectable in the brain of neonatal mice. Dpl does not appear to contribute to prion disease progression, but ectopic expression of Dpl is implicated in neuronal degeneration of ataxic PRP-deficient mice. Dpl is also thought to play a role in angiogenesis, specifically maturation of the blood-brain barrier.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Doppel/DPL
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité