Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PNP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-11739R
BOSSBS-11739REA 719 EUR InStock
BOSSBS-11739R
Anti-PNP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Purine nucleoside phosphorylase (PNP), also designated inosine phosphorylase, forms a homotrimer. It belongs to the PNP/MTAP phosphorylase family of proteins. Human PNP catalyzes the reversible phosphorolysis of ribonucleosides and 2’-deoxyribonucleosides with specificity for guanine, hypoxanthine, and their analogs. PNP deficiency is a rare autosomal recessive genetic disease associated with a severe defect in T-lymphocyte function and neurologic disorder in children, comprising four percent of combined immunodeficiency cases. Children with PNP deficiency are highly prone to infections, autoimmune disorders, neurological impairment, and cancer.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: PNP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité