Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SFRS7/9G8/SRp20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-11755R-A488
BOSSBS-11755R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-11755R-A488
Anti-SFRS7/9G8/SRp20 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
Required for pre-mRNA splicing. Can also modulate alternative splicing in vitro. Represses the splicing of MAPT/Tau exon 10. May function as export adapter involved in mRNA nuclear export such as of histone H2A. Binds mRNA which is thought to be transferred to the NXF1-NXT1 heterodimer for export (TAP/NXF1 pathway); enhances NXF1-NXT1 RNA-binding activity. RNA-binding is semi-sequence specific.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SFRS7/9G8/SRp20
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité